Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
Código de producto. p-200055709
Click to view available options
Modelo:
C-B13
C-B17
C-B19
C-B27
C-B5
Capacidad (métrico):
De 13 a 17 L
De 14 a 19 L
De 17 a 27 L
De 3,5 a 5 L
De 9 a 13 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
38× 23 × 41 cm
40 × 38 × 42 cm
40 × 38 × 47 cm
58 × 38 × 42 cm
58 × 38 × 47 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior:
15 x 15 x 15 cm (abertura de la bañera)
18 x 30 x 15 cm (abertura de la bañera)
18 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera)
35 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera)
35 x 35 x 15 cm (abertura de la bañera)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15400562
Marca: Julabo™ 9011405
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Los baños de circulación de calentamiento abierto de la nueva serie CORIO™ cuentan con depósitos de baño de alta calidad fabricados en acero inoxidable.
  • Modelo para aplicaciones internas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
Ideal para el control de temperatura de muestras, la preparación de muestras para serología, química clínica, análisis, pruebas de materiales y mucho más.
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 100 °C ±0,03 °CCapacidad de calentamiento: 2 kWCapacidad del caudal de la bomba: 6 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 23 × 38 × 41Volumen de llenado (l): De 3,5 a 5
Especificaciones
Descripción Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar
Capacidad (métrico) De 3,5 a 5 L
Caudal 6 L/min.
Intervalo de temperatura 20°C to 100°C (Working)
Tipo Heating Circulator with Open Bath
Para utilizar con (aplicación) Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C
Capacidad calorífica 2 kW
Presión máxima 0,1 bar
Modelo C-B5
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38× 23 × 41 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 15 x 15 x 15 cm (abertura de la bañera)