Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
Código de producto. 15450582
Click to view available options
Modelo:
CD-BC12
CD-BC26
CORIO CD-BC4
Capacidad (métrico):
3 L a 4,5 L
De 19 a 26 L
De 8,5 a 12 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
41 x 23 x 42 cm
49 × 33 × 47 cm
62 × 39 × 48 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior:
15 x 13 x 15 cm (abertura de la bañera)
15 x 22 x 20 cm (abertura de la bañera)
35 x 26 x 20 cm (abertura de la bañera)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15450582
Marca: Julabo™ 9012504
CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths are designed for both internal and external applications with a working temperature of between +20°C and +150°C. An integrated cooling coil enables temperature control below or near ambient.
  • Bright, White, Easy to Read Display
  • Easy to Operate Front Controls
  • Easy Switching Between Internal and External Circulation
  • Low Liquid Level Early Warning System
  • Tank Includes Bath Lid and Drain Tap
  • Integrated Pump Connection (1 x M16)
  • Integrated Timer
  • PID1 and ACC Controls
  • Very Quiet
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Descripción Baño de circulación calefactado
Capacidad (métrico) 3 L a 4,5 L
Caudal 15/ l/min
Intervalo de temperatura De 20 a 150 °C
Tipo Baño de circulación calefactado
Pantalla LED
Para utilizar con (aplicación) Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +150°C
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 macho)
Material Acero inoxidable
Presión máxima 0,35 bar
Modelo CORIO CD-BC4
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 13 x 15 x 15 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 41 x 23 x 42 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 15 x 13 x 15 cm (abertura de la bañera)
Peso (métrico) 8,8 kg