Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración CORIO™ CP-600 F
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 5 a 7,5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Conexiones externas de la bomba
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Conexión USB
- Interfaz RS232 para la comunicación en línea
- El diseño de bobina de refrigeración que ahorra espacio proporciona más espacio utilizable en el depósito de baño
- Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
- Rejilla de ventilación extraíble
- Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De 5 a 40 °C |
| Tipo de controlador | PID1 |
| Capacidad (métrico) | De 5 a 7,5 l |
| Capacidad de refrigeración | 0,6 kW a 20 °C |
| Caudal | De 8 a 27 l/min |
| Intervalo de temperatura | De -35 °C a +200 °C |
| Pantalla | LED |
| Circulación externa | Sí |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Incluye | 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior. (Conexiones de bomba M16x1 macho) |
| Mostrar más |