Learn More
JULABO™ CORIO™ Refrigerated/Heating Circulator
Quiet refrigerated/heating circulator with a great price-to-performance ratio. Ideal for all standard tasks in laboratories and industry.
4055.00€ - 4625.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 3 L a 4 L
Capacidad de refrigeración 0,22 kW a 20 °C
Caudal 15/ l/min
Pantalla LED
Capacidad calorífica 2 kW
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
15410592
Ver documentos
JULABO™
9012701
39 × 23 × 65 cm
4455.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15420592
Ver documentos
JULABO™
9012702
41 × 44 × 41 cm
4055.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15430592
Ver documentos
JULABO™
9012703
42 × 24 × 66 cm
4625.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over (internal and external circulation)
  • External pump connections (M16x1)
  • USB connection
  • Space-saving cooling coil design yields more usable space in the bath tank
  • Bath lid and drain tap included
  • Removable ventilation grid
  • Refrigeration unit without side vents
  • Class III (FL) according to DIN 12876-1
Especificaciones
Especificaciones
De 3 L a 4 L
15/ l/min
2 kW
0,35 bar
0,22 kW a 20 °C
LED
Acero inoxidable