Learn More
Corning™ Matraces giratorios de plástico desechables de 1 l y 3 l
El sistema listo para usar incluye paleta e imán integrado, lo que elimina la necesidad de invertir tiempo en el montaje o la limpieza y remontaje
1045.95€ - 1292.81€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | HDPE |
Diámetro del brazo lateral interior (métrico) | 3,9 cm |
Diámetro del tapón del brazo lateral (métrico) | 5,4 cm |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10452425
|
Corning™
3561 |
Tapón de rosca | 1 L |
1292.81€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10337203
|
Corning™
3563 |
Tapón de rosca | 3 L |
1045.95€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11309474
|
Corning™
3580 |
Ventilado | 1 L |
1292.81€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11319474
|
Corning™
3581 |
Ventilado | 3 L |
1045.95€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricados con poliestireno ISO 10993
- Comparables a los matraces giratorios de vidrio convencionales para el crecimiento de líneas de células en suspensión y cualquier cultivo dependiente de la fijación que utilice gránulos de microportador
- El tamaño y la altura de la pala se han optimizado para cada tamaño de recipiente
- El imán proporciona una rotación suave y uniforme a las velocidades requeridas en cualquier agitador de baja velocidad de laboratorio
- La acumulación de calor en el recipiente se reduce por medio de una brida especialmente diseñada que eleva el recipiente fuera de la superficie de la placa de agitación
- La base acampanada proporciona mayor estabilidad y soporte
Especificaciones
Naranja | |
3,9 cm | |
Poliestireno | |
45&grados | |
GL 45 | |
Estéril |
HDPE | |
5,4 cm | |
1/Paq. | |
2 | |
Sí |