Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 384 pocillos
Color:negro. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa
Marca: Corning™ 3571
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Diseñada para reducir la diafonía entre pocillos durante los ensayos de luminiscencia y fluorescencia.
Especificaciones
Estándar | |
0,06 cm2 | |
Negro | |
384 | |
Estéril | |
Plano | |
50/caja | |
50/caja |
Con tapa | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 20 to 80 μl | |
Cultivo celular | |
Fijación y crecimiento de células dependientes de anclaje | |
10/Paq. |
Título del producto
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 384 pocillos > Estándar, con tapa; negro; plano; tratada para TC; sí
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido