Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 384 pocillos y de color blanco o negro
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno sólidas blancas o negras de 384 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
Marca: Corning™ 3572
426.50 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñada para reducir la diafonía entre pocillos durante los ensayos de luminiscencia y fluorescencia.
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 20 to 80 μl | |
Sin tratar | |
De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas | |
10/Paq. |
Sin tapa | |
Blanco | |
384 | |
No estéril | |
Plano | |
50/caja | |
50/caja |