Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno transparente de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10206051 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
10206051 Transparente paquete de 100
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10206051
Brand: Corning™ 3640
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricadas con poliestireno transparente de calidad médica para una mayor resistencia y visibilidad. Las microplacas de poliestireno transparente de 364 pocillos Corning™ presentan una solución excelente para el cultivo de células y los ensayos colorimétricos (absorbancia). Utilice microplacas de 364 pocillos para la miniaturización y automatización en laboratorios.
  • Volumen total del pocillo de 112 μl; volumen de trabajo del pocillo de 20 μl–80 μl
  • Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
  • La microplaca NBS Universal Optics de 384 pocillos se fabrica utilizando un polímero avanzado con alta claridad y propiedades resistentes a productos químicos mejoradas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    Descripción La superficie de baja adherencia (NBS™) es una tecnología de tratamiento patentada Corning utilizada en microplacas de poliestireno para crear una superficie hidrófila no iónica (parecida al óxido de polietileno) que minimiza las interacciones moleculares.
    matriz, red, conjunto 16 x 24
    Color Transparente
    Tipo de producto Microplaca de 384 pocillos NBS™
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 384
    Volumen de trabajo (métrico) De 20 to 80 μl
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie Sin tratar
    Volumen total del pocillo (métrico) 112 μl
    Forma del pocillo Plano
    Para utilizar con (aplicación) Reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la señal-ruido de ensayos
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 25/Paq.
    Color de pocillo Transparente