Learn More
Corning™ Microplaca de media área de 96 pocillos, tratamiento para cultivo celular, fondo plano
GREENER_CHOICE
Color:Blanco, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:Con tapa
Marca:  Corning™ 3885
Código de producto. 10367382
  • 1279.82€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
  • Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
  • El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Zona media
    0,16 cm2
    Blanco, Fondo transparente
    Poliestireno
    De 25 to 125 μl
    Cultivo celular
    Ensayos homogéneos y basados en células
    20/Paq.
    Transparente
    Con tapa
    8 x 12
    Sistemas de detección y manipulación estándares automatizados
    96
    Estéril
    Plano
    100/caja
    100/caja