Learn More
Corning™ Microplaca de media área de 96 pocillos, tratamiento para cultivo celular, fondo plano
Color:blanco; Esterilidad:estéril; Tapa:sin tapa
Marca: Corning™ 3886
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Zona media | |
0,16 cm2 | |
25/paq., 100/caja | |
Sistemas de detección y manipulación estándares automatizados | |
190 μl | |
De 25 to 125 μl | |
Cultivo celular | |
Ensayos homogéneos y basados en células | |
25/Paq. | |
Transparente |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Blanco, Fondo transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
Estéril | |
Plano | |
100/caja | |
100/caja |