Learn More
Corning™ Microplaca NBS de poliestireno de fondo plano sin tapa de 96 pocillos
Nonsterile
Marca:  Corning™ 3992
Detalles adicionales : Peso : 1.67829kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10173682
  • 334.96€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para reducir la diafonía entre pocillos
  • Las microplacas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia de fondo.
  • Las microplacas negras tienen baja flourescencia de fondo y minimizan la dispersión de la luz.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Zona media
    8 x 12
    Poliestireno
    De 25 to 125 μl
    No adherente
    Ideal para reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la señal-ruido de ensayos
    5/Paq.
    Sin tapa
    Blanco
    96
    No estéril
    Plano
    25/caja
    25/caja