Learn More
Corning™ Microplacas NBS de poliestireno ™ de fondo plano y media área de 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Description
Specifications
Specifications
| Formato | Zona media |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 25 to 125 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | No adherente |
| Forma del pocillo | Plano |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction