Learn More
Corning™ Microplaca en forma de U, 96 pocillos, ultrabaja adherencia
Color:negro, fondo transparente; Esterilidad:estéril
Marca: Corning™ 4515
Descripción
Con su novedoso y exclusivo diseño, estas microplacas son ideales para generar y analizar esferoides multicelulares en 3D en la misma microplaca. Superficie de adherencia ultrabaja (ULA) que permite la formación uniforme y reproducible de esferoides multicelulares en 3D. El cuerpo de la microplaca opaco negro protege cada pocillo de fondo redondo y transparente ópticamente de la diafonía entre pocillos.
- Fondo redondo transparente con cuerpo de microplaca negro y opaco
- Unión covalente de superficie de adherencia ultrabaja para reducir la adhesión celular a la superficie del pocillo
- La nueva geometría de los pocillos ayuda a generar esferoides uniformes y únicos en todos los pocillos, lo que permite una visualización automatizada.
- El diseño exclusivo protege cada pocillo para minimizar la diafonía entre pocillos.
- Puede cultivar y analizar esferoides en la misma microplaca sin necesidad de transferirlos a una nueva microplaca.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Negro, Fondo transparente | |
96 | |
Estéril | |
300 μl | |
Tapón | |
1/paq. |
Con tapa | |
Accesorio ultrabajo | |
Poliestireno | |
De 0,075 a 0,30 ml | |
Adherencia ultrabaja | |
U | |
5/caja |