Learn More
Corning™ Microplaca transparente UV de fondo plano transparente y 96 pocillos de media zona sin tapa
GREENER_CHOICE
Color:transparente; Esterilidad:no estéril; Tapa:sin tapa
Marca:  Corning™ 3679
495.25 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10562223
  • 553.64€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estas microplacas tienen un fondo transparente para UV único, ideal para determinar las concentraciones de proteínas y/o ácidos nucleicos. El fondo transparente para UV está moldeado en la parte superior sin adhesivos para una mayor resistencia y máxima resistencia a las fugas. Estas microplacas son para un bajo fondo y un rendimiento uniforme a 260 nm y 280 nm. Su amplio rango de detección lineal permite la detección fiable de concentraciones altas y bajas de biomoléculas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Sin tapa
Transparente
96
No estéril
Plano
25/Paq.
Zona media
8 x 12
205 μl
De 25 to 125 μl
Sin tratar
50/caja
Transparente
Documentos
Product Information
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Microplaca transparente UV de fondo plano transparente y 96 pocillos de media zona sin tapa > 205 μl; media área