Learn More
Corning™ Matraces de policarbonato con deflector y tapones
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10008372 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Tipo de tapón:
Plano
Ventilado
Diámetro del cierre (métrico):
33 mm
38 mm
43 mm
Graduaciones:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 PCS
50 PCS
paquete de 25
Código de producto. 10008372
Marca: Corning™ undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Ideales para aplicaciones de cultivos en agitador
  • Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
  • Sin ARNasa ni ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción Estilo superior: de rosca
Diámetro del cierre (métrico) 43 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 4,3 cm
Capacidad (métrico) 1 L
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de cultivo con agitador
Graduaciones 50 mL
Estilo de cuello Boca ancha
N.º por caja 25/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Desechables
Mouth Style Ancha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Abombado
Tipo de tapón Plano
Tamaño del tapón 43 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.