Learn More
Corning™ Matraces de policarbonato con deflector y tapones
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
Marca:  Corning™ 431405
463.33 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24073" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10149822
  • 626.42€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Ideales para aplicaciones de cultivos en agitador
  • Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
  • Sin ARNasa ni ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4,22 oz
Polipropileno
33 mm
125 mL
Para aplicaciones de cultivo con agitador
Boca ancha
1/Paq.
Ancha
Abombado
33 mm
Naranja
Estilo superior: de rosca
2,6 cm
Policarbonato
25 mL
50/Cs.
Estéril
Ventilado
Documentos
Product Information
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote32624005 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha13/03/2025 Catalog Number431405
Número de lote27524004 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha27/02/2025 Catalog Number431405
Número de lote22124003 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha24/12/2024 Catalog Number431405
Número de lote19124002 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha24/12/2024 Catalog Number431405
Número de lote09324001 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha15/10/2024 Catalog Number431405
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Oferta Corning Lab Products
    Promo Code24073
    Expires2025-04-25
    New Offer
    Ahorrar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    46
    Hours
    17
    Minutes
    43
    Seconds
    0
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Corning™ Matraces de policarbonato con deflector y tapones > Con deflector; ventilación; 125 ml
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.