Learn More
Corning™ Matraces de policarbonato con deflector y tapones
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10445683 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Tipo de tapón:
Plano
Ventilado
Diámetro del cierre (métrico):
33 mm
38 mm
43 mm
Graduaciones:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 PCS
50 PCS
paquete de 25
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Diámetro del cierre (métrico) Graduaciones unitSize
10445683 1 L Ventilado 43 mm 50 mL 25 PCS
10765553 125 mL Plano 33 mm 25 mL 50 PCS
10149822 125 mL Ventilado 33 mm 25 mL 50 PCS
10150013 500 mL Ventilado 43 mm 50 mL 25 PCS
10008372 1 L Plano 43 mm 50 mL paquete de 25
10160253 250 mL Ventilado 38 mm 25 mL 50 PCS
10650884 250 mL Plano 38 mm 25 mL 50 PCS
10028562 500 mL Plano 43 mm 50 mL 25 PCS
8 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10445683
missing translation for 'mfr': Corning™ 431403
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Ideales para aplicaciones de cultivos en agitador
  • Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
  • Sin ARNasa ni ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción Estilo superior: de rosca
Diámetro del cierre (métrico) 43 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 4,3 cm
Capacidad (métrico) 1 L
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de cultivo con agitador
Graduaciones 50 mL
Estilo de cuello Boca ancha
N.º por caja 25/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Desechables
Graduated Sí
Mouth Style Ancha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Abombado
Tipo de tapón Ventilado
Tamaño del tapón 43 mm
Show More Show Less
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.