Learn More
Corning™ Matraces de policarbonato con deflector y tapones
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
Marca:  Corning™ 431404
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10765553
  • 471.71€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 05-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Ideales para aplicaciones de cultivos en agitador
  • Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
  • Sin ARNasa ni ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4,22 oz
Polipropileno
33 mm
125 mL
Para aplicaciones de cultivo con agitador
Boca ancha
1/Paq.
Ancha
Abombado
33 mm
Naranja
Estilo superior: de rosca
2,6 cm
Policarbonato
25 mL
50/Cs.
Estéril
Plano
Documentos
Product Information
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote22124002 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha07/03/2025 Catalog Number431404
Número de lote09424001 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha24/06/2024 Catalog Number431404
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Matraces de policarbonato con deflector y tapones > Con deflector; plano; 125 ml
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.