Learn More
Corning™ Factores de crecimiento de fibroblastos básicos (bFGF), humanos recombinantes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11563530 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
10 x 10 μg
5 x 10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 11563530
Marca: Corning™ 354060
Aislado de las glándulas pituitarias
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
  • Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
  • Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
  • Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
  • Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Los factores de crecimiento son proteínas que se unen a los receptores que se encuentran en la superficie de las células no hematopoyéticas. Cada familia de factores de crecimiento afecta tipos de células específicas, por ejemplo, los factores de crecimiento nervioso (NGF) afectan a los tipos de células nerviosas y los factores de crecimiento epidérmico (EGF) afectan a los tipos de células epiteliales.
Corning ofrece una amplia gama de factores de crecimiento que se derivan de diferentes especies, tanto naturales como recombinantes. Estos factores de crecimiento se han utilizado para promover la proliferación a largo plazo en el cultivo celular y para inducir la diferenciación celular en diversos tipos de células en condiciones sin suero o de suero reducido.
Información de órdenes
  • El FGF se suministra liofilizado, bFGF en 3,6 mm Tris, tampón PBS de pH 7
  • El bFGF (humano) está liofilizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Factor de crecimiento de fibroblastos
Formulación Liofilizado a partir de solución salina tamponada con fosfato, libre de portador, reconstituir en dH2O o medio sin suero
Para utilizar con (aplicación) Útil para el mantenimiento y la diferenciación de neuronas simpáticas y sensoriales, así como células neuronales in vitro
Grado de pureza o calidad > 95 % por SDS-PAGE
Cantidad 10 μg
Reactividad Humano
Fuente E. coli