Learn More
Corning™ Sistema de angiogénesis para la formación de tubos de células endoteliales BioCoat™
Evalúe y cuantifique la invasión de células endoteliales mediante fluorescencia en tiempo real y la preparación de muestras no destructiva
555.00€ - 2221.46€
Especificaciones
Tamaño de poro | 3 μm |
---|---|
Tipo | Microplaca |
Revestimiento de superficie | BioCoat |
Color | Negro, transparente |
N.° de pocillos | 96 |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Includes: Una placa de inserto Falcon™ Multiwell de 24 pocillos y una placa receptora de 24 pocillos sin tratamiento para cultivo de tejidos con tapa
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10737894
|
Corning™
354149 |
1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10244152
|
Corning™
354150 |
5 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
• El ensayo in vitro elimina la necesidad de raspado y recuento de células manuales
• La placa de inserto contiene una membrana de tereftalato de polietileno (PET) microporosa (tamaño de poro de 3.0 μm) que bloquea la fluorescencia (BD FluoroBlok™) recubierta con matriz BD Matrigel™
• La matriz BD Matrigel bloquea el paso de células no invasivas a la vez que permite el paso de células endoteliales activadas invasivas
• Sistema sólido que permite la medición50 de IC
Especificaciones
3 μm | |
BioCoat | |
96 |
Microplaca | |
Negro, transparente |