Learn More
Corning™ Inserto de control BioCoat™
Se utilizan junto con insertos BD BioCoat™ durante el estudio de los efectos del componente ECM que está presente en el inserto de cultivo celular BD BioCoat
Marca: Corning™ 354569
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Los insertos de cultivo celular Corning BioCoat están revestidos previamente con proteínas de matriz extracelular para aplicaciones que requieren una superficie celular recubierta de proteínas, como la adhesión celular, el crecimiento, la invasión, la migración y la diferenciación.
Los revestimientos incluyen matriz Corning Matrigel™, fibronectina, colágeno y laminina.
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
Especificaciones
12 | |
PET | |
Placa de pocillos | |
De 2° a 8 °C | |
24/caja | |
24 |
0,3 cm2 | |
1 μm | |
2 | |
12/Paq. | |
Control BioCoat |