Learn More
Corning™ Placa de cultivo con tratamiento para CT de fibronectina BioCoat™
Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
215.07€ - 288.90€
Especificaciones
Forma del fondo | Redondo |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Forma | Redonda |
Tipo | Cubeta de cultivo celular |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10747351
|
Corning™
354451 |
100 mm |
249.74€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10080741
|
Corning™
354403 |
60 mm |
236.19€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10214091
|
Corning™
354457 |
35 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10152801
|
Corning™
354552 |
150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
- Se ha probado su capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
El plasma humano utilizado en la preparación de este producto ha sido probado con resultados negativos para anticuerpos de VIH y HBsAg.
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Redondo | |
Poliestireno | |
Cubeta de cultivo celular |
Transparente | |
Redonda |