Learn More
Corning™ Kit de entorno de diferenciación del epitelio intestinal BioCoat™
Tienda Corning Productos
Descripción
Includes
- 400 ml de medio de diferenciación de enterocitos (DMEM que contiene butirato sódico) Entero-STIM™
- Suplemento extensor de suero + Lyophilized BD™ MITO
- 100 ml de medio basal de siembra (DMEM)
- Insertos de cultivo celular de colágeno fibrilar 24 ™ (los insertos contienen membranas de tamaño de poro de 1 μm envasadas en una placa para TC Falcon™ Companion de 24 pocillos con una placa adicional
El entorno de diferenciación del epitelio intestinal Corning™ BioCoat™ es un sistema integrado diseñado para crear modelos intestinales in vitro. El sistema se compone de un medio sin suero especialmente formulado, suplementos de cultivo, butirato de sodio e insertos de cultivo celular de colágeno fibrilar Corning BioCoat en un práctico kit.
Solo para clientes de California: ADVERTENCIA: consulte la sección 15 (o la letra es su lugar) de la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener más información sobre la proposición 65 de California.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Estudios de transporte y absorción de fármacos, metabolitos y enfermedades infecciosas del intestino |
| Requisitos de almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| N.º por caja | 1 unidad |