Learn More
Corning™ Placas de cultivo con poli-L-lisina BioCoat™
Proporciona un excelente sustrato para la fijación celular y la diferenciación de células neuronales primarias, gliales y de neuroblastomas y de glioma
117.98€ - 485.93€
Especificaciones
Forma del fondo | Redondo |
---|---|
Forma | Redonda |
Tratamiento de superficie | Poli-L-Lisina |
Tipo | Cubeta de cultivo celular |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10214471
|
Corning™
356518 |
35 mm | 20/paq. | 100/caja |
485.93€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10102231
|
Corning™
356517 |
60 mm | 20/paq. | 20/caja |
485.93€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10666691
|
Corning™
354517 |
60 mm | 5/paquete | 20/caja |
117.98€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10574651
|
Corning™
354518 |
35 mm | 20/paq. | 20/caja |
117.98€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Adecuadas para favorecer la fijación de líneas celulares transfectadas y otros tipos de células exigentes. Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células.
- Minimizan los errores en los ensayos debido al desprendimiento de células
- Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
- Recubiertas previamente con poli-L-lisina para eliminar la laboriosa preparación
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Redondo | |
Redonda | |
Poli-L-Lisina | |
Cubeta de cultivo celular |