Descripción
- Ideal para ensayos de fluorescencia y para el almacenamiento de compuestos
- Pocillos de fondo redondo
- Sin tratar
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Black |
| Material | Polypropylene |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | CellBIND |
| Forma del pocillo | Flat Bottom (F-well) |
| Para utilizar con (aplicación) | For fluorescence assays and compound storage |