Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™
Tienda Corning Productos
Descripción
Fabricados con resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones de rosca fenólicos negros con revestimiento de PTFE Corning™ proporcionan una superficie de sellado altamente inerte.
Este tapón está fabricado con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones se suministran con un revestimiento de caucho pegado sobre el que está firmemente unida una interfaz de PTFE que proporciona una superficie de sellado altamente inerte.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 18-415 |
| Material de revestimiento | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Fenólico |
| Color | Negro |
| Altura (métrico) | 17,5 mm |
| N.° por paquete | 192/Paq. |
| N.º por caja | 192/caja |
| Material de la punta | PTFE, caucho |