Learn More
Corning™ Placas de ensayo de polipropileno de 96 pocillos blancas y negras
Menor adherencia del compuesto y mayor resistencia a los disolventes que las placas de poliestireno
406.38€ - 541.48€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17710698
|
Corning™
3355 |
Blanco |
406.38€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10285421
![]() |
Corning™
3356 |
Negro |
541.48€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Ideal para ensayos de fluorescencia y luminiscencia y para el almacenamiento de compuestos
- Pocillos de fondo redondo
- Superficie sin tratar
Especificaciones
Estándar | |
Polipropileno | |
De 75 to 200 μl | |
Sin tratar |
8 x 12 | |
96 | |
No estéril | |
Ideal para ensayos de fluorescencia y luminiscencia y para el almacenamiento de compuestos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Placas de ensayo de polipropileno de 96 pocillos blancas y negras