Learn More
Corning™ Cinta de sellado transpirable para microplacas
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Descripción
- Fácil de poner y quitar para almacenamiento a corto y largo plazo.
- Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación
- La cinta de sellado de aluminio (núm. de cat. 6569 y 6570) es apta para un uso a entre -80 °C y 150 °C, no es transparente y es perforable.
- La cinta de sellado transpirable (núm. de cat. 3345) permite el intercambio de gases a través de la superficie.
- La cinta de sellado para óptica universal (núm. de cat. 6575) es apta para un uso a entre -70 °C y 100 °C, y es transparente.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| N.º por caja | 500/caja |
| N.° por paquete | 50/Paq. |
| Tipo de producto | Cinta de sellado transpirable |
| Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | Sí |