Learn More
Corning™ Contador de células
El contador de células Corning es rápido, preciso, de bajo costo y cabe en la palma de la mano. Con el recuento de células basado en la nube, siempre tendrá la última tecnología al alcance de su mano.
Marca: Corning™ 6749
Descripción
Durante años, ha sido difícil elegir entre el recuento de células manual y automatizado. El recuento de células manual, por un lado, es preciso, pero requiere mucho tiempo y depende mucho del usuario. El recuento de células automatizado es mucho más rápido y menos dependiente del usuario, pero el coste de contar los portaobjetos desechables puede ser un problema. Una elección difícil, pero ahora hay una solución.
El nuevo contador de células Corning es el primer contador de células automatizado que combina lo mejor de ambas opciones. Es:
- Rápido gracias a su procesamiento de imágenes en línea.
- Preciso gracias a su algoritmo de aprendizaje automático basado en la nube.
- De bajo coste, ya que funciona con hemocitómetro de vidrio reutilizable común. Sin necesidad de consumibles.
Servicio Técnico
1 años
Especificaciones
Contador de células | |
200X | |
USB 3,0 | |
100 mm | |
90 mm | |
CE, usTUVcsa |
Ability to accurately count as small as 4 µm (e.g., PBMC). Mammalian cells 4 to 70 μm. | |
Aluminio | |
10 μl | |
90 mm | |
1,0 kg | |
Recuento celular |