Learn More
Corning™ Frasco para cultivo celular con código de barras
Incluye un código de barras no repetido para su uso en la automatización
Marca: Corning™ 431306
Detalles adicionales : Peso : 0.12915kg
Descripción
(Este es el repuesto sugerido para 353118)
- 175 cm² de área de crecimiento disponible
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Tratamiento para una fijación celular óptima
- Impreso con números de lote para facilitar la trazabilidad
- integridad 100 % probada
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
Especificaciones
Sí | |
Naranja | |
750 mL | |
Para una óptima fijación y crecimiento celular | |
En ángulo | |
7/Paq. | |
Tratado con TC | |
Estéril | |
Ventilado |
25,3 oz | |
HDPE | |
Poliestireno | |
Números de lote para facilitar la trazabilidad | |
84/Cs. | |
Rectangular | |
Sí | |
Rectangular |