Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
Shop All Corning Products
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
275 mL
600 mL
720 ml
750 mL
1000 mL
Tipo de tapón:
Estilo fenólico
Fenólico
Tapón Sello
Ventilación
Ventilado
Estilo de cuello:
Angular
En ángulo
Inclinado
Recto
Unit Size:
100 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 500
Description
Frasco de cultivo tratado TC o ULA
• Certificado apirógeno
• Calidad y fabricación
• Test de estanquidad sobre todos los frascos
• Esterilización por irradiación gama
• Forma de los frascos triangular o triangular modificado: acceso facilitado a los ángulos para pipetas y raspadores, base muy estable rectangular o tradicional: menos voluminoso a superficie de cultivo igual
• Tipo de cuello
• Tipo de tapón resina fenólica (negro): plano
• Ventilado: polietileno PE con membrana filtrante 0,2μm hidrófoba para el intercambio gaseoso permanente sin riesgo de contaminación
• Frasco de cultivo tratado TC
• Tratamiento de superficie
• TC: tratamiento de superficie estándar que vuelve el poliestireno hidrófilo y cargado negativamente
• Frasco tratado TC
• Certificado apirógeno
• Calidad y fabricación
• Test de estanquidad sobre todos los frascos
• Esterilización por irradiación gama
• Forma de los frascos triangular o triangular modificado: acceso facilitado a los ángulos para pipetas y raspadores, base muy estable rectangular o tradicional: menos voluminoso a superficie de cultivo igual
• Tipo de cuello
• Tipo de tapón resina fenólica (negro): plano
• Ventilado: polietileno PE con membrana filtrante 0,2μm hidrófoba para el intercambio gaseoso permanente sin riesgo de contaminación
• Frasco de cultivo tratado TC
• Tratamiento de superficie
• TC: tratamiento de superficie estándar que vuelve el poliestireno hidrófilo y cargado negativamente
• Frasco tratado TC
Specifications
Specifications
| Capacidad (imperial) | 24,3 oz |
| Color del tapón | Negro |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 720 ml |
| Material | PS (poliestireno) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una fijación celular óptima |
| Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
| Estilo de cuello | Recto |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Tratado con cultivo de tejidos |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction