Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10144001 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
275 mL
600 mL
720 ml
750 mL
1000 mL
Tipo de tapón:
Estilo fenólico
Fenólico
Tapón Sello
Ventilación
Ventilado
Estilo de cuello:
Angular
En ángulo
Inclinado
Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 10144001
Marca: Corning™ 431082
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para ofrecer una visibilidad óptima y una visualización microscópica sin distorsión. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer las necesidades de diagnóstico de los laboratorios.
  • Apilable, poliestireno
  • El tratamiento de superficie para cultivo celular favorece la fijación y la proliferación celular
  • Probado para esterilidad, toxicidad, fijación celular y favorecimiento del crecimiento
  • Las superficies ópticamente transparentes proporcionan una visualización microscópica sin distorsión
  • Número de lote impreso para ayudar en la trazabilidad del producto
  • Estériles y apirógenos
Tipos de tapón
  • Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
  • Tapones de sellado para cultivos herméticos
  • Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
Los matraces de cuello inclinado incluyen:
  • Faldón antivuelco
  • Graduaciones moldeadas
  • Áreas de marcación mate en ambos lados
  • Barra de soporte en la parte superior
  • El cuello rediseñado en el matraz de 75 cm2 ayuda en el vertido de medios, 3,6 cm de altura para una altura de apilado inferior; el tapón de ventilación tiene un círculo concéntrico de estilo Costar™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para una fijación celular óptima
Incluye Números de lote para facilitar la trazabilidad
Estilo de cuello Angular
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado con cultivo de tejidos
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 225 cm2
Volumen de trabajo (métrico) 370 mL