Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10176560 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
:
Cuello inclinado; área de cultivo de 225 cm2, tapón fenólico; volumen de 900 ml
Código de producto.
10176560 Cuello inclinado; área de cultivo de 225 cm2, tapón fenólico; volumen de 900 ml
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10176560
Marca: Corning™ 3000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para ofrecer una visibilidad óptima y una visualización microscópica sin distorsión. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer las necesidades de diagnóstico de los laboratorios.
  • Apilable, poliestireno
  • El tratamiento de superficie para cultivo celular favorece la fijación y la proliferación celular
  • Probado para esterilidad, toxicidad, fijación celular y favorecimiento del crecimiento
  • Las superficies ópticamente transparentes proporcionan una visualización microscópica sin distorsión
  • Número de lote impreso para ayudar en la trazabilidad del producto
  • Estériles y apirógenos
Tipos de tapón
  • Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
  • Tapones de sellado para cultivos herméticos
  • Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
Los matraces de cuello inclinado incluyen:
  • Faldón antivuelco
  • Graduaciones moldeadas
  • Áreas de marcación mate en ambos lados
  • Barra de soporte en la parte superior
  • Cuello rediseñado en matraz de 75 cm2 para ayudar al vertido de medios y altura de 3,6 cm (1,4 pulgadas) para una altura de apilamiento inferior; tapón de ventilación con círculo concéntrico de tipo Costar™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 30,43 oz
Color del tapón Rojo
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 900 ml
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para una fijación celular óptima
Incluye Números de lote para facilitar la trazabilidad
Estilo de cuello Inclinado
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado para cultivo de tejidos
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Fenólico