Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10300361 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
:
Cuello recto; área de cultivo de 162 cm2; tapón de ventilación; volumen de 720 ml
Código de producto.
10300361 Cuello recto; área de cultivo de 162 cm2; tapón de ventilación; volumen de 720 ml
1 options
Código de producto. 10300361
Marca: Corning™ 3151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para ofrecer una visibilidad óptima y una visualización microscópica sin distorsión. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer las necesidades de diagnóstico de los laboratorios.
  • Apilable, poliestireno
  • El tratamiento para cultivo celular favorece un crecimiento y una fijación celulares óptimos
  • Probado para esterilidad, toxicidad, fijación celular y promoción del crecimiento
  • Las superficies ópticamente transparentes proporcionan una visualización del microscopio sin distorsiones
  • Número de lote impresos para ayudar en la trazabilidad del producto
  • Estériles y apirógenos
Tipos de tapón
  • Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
  • Tapones de sellado para cultivos herméticos
  • Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
Los matraces de cuello inclinado incluyen:
  • Faldón antivuelco
  • Graduaciones moldeadas
  • Áreas de marcación mate en ambos lados
  • Barra de soporte en la parte superior
  • El cuello rediseñado en el matraz de 75 cm2 ayuda en el vertido de medios, 3,6 cm de altura para una altura de apilado inferior; el tapón de ventilación tiene un círculo concéntrico de estilo Costar™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 24,3 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 720 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para una fijación celular óptima
Incluye Números de lote para facilitar la trazabilidad
Estilo de cuello Recto
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado para cultivo de tejidos
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Ventilación