Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10585901 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
275 mL
600 mL
720 ml
750 mL
1000 mL
Tipo de tapón:
Estilo fenólico
Fenólico
Tapón Sello
Ventilación
Ventilado
Estilo de cuello:
Angular
En ángulo
Inclinado
Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Estilo de cuello unitSize
10585901 600 mL Ventilado En ángulo 50 PCS
10226821 750 mL Fenólico Angular paquete de 50
10767442 750 mL Tapón Sello Angular 50 PCS
10288990 70 mL Ventilado En ángulo paquete de 200
10619151 70 mL Tapón Sello En ángulo paquete de 500
10439711 600 mL Tapón Sello En ángulo 50 PCS
10706872 600 mL Fenólico En ángulo paquete de 50
10492371 275 mL Ventilación Inclinado 100 PCS
10790113 70 mL Fenólico En ángulo paquete de 500
10296861 750 mL Ventilado Angular 50 PCS
10586281 1000 mL Tapón Sello Angular 25 PCS
10144001 1000 mL Ventilado Angular 25 PCS
10035230 720 ml Estilo fenólico Recto 25 PCS
13 options
Codice prodotto. 10585901
Marca: Corning™ 430825
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para ofrecer una visibilidad óptima y una visualización microscópica sin distorsión. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer las necesidades de diagnóstico de los laboratorios.
  • Apilable, poliestireno
  • El tratamiento de superficie para cultivo celular favorece la fijación y la proliferación celular
  • Probado para esterilidad, toxicidad, fijación celular y favorecimiento del crecimiento
  • Las superficies ópticamente transparentes proporcionan una visualización microscópica sin distorsión
  • Número de lote impreso para ayudar en la trazabilidad del producto
  • Estériles y apirógenos
Tipos de tapón
  • Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
  • Tapones de sellado para cultivos herméticos
  • Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
Los matraces de cuello inclinado incluyen:
  • Faldón antivuelco
  • Graduaciones moldeadas
  • Áreas de marcación mate en ambos lados
  • Barra de soporte en la parte superior
  • Cuello rediseñado en matraz de 75 cm2 para ayudar al vertido de medios y altura de 3,6 cm (1,4 pulgadas) para una altura de apilamiento inferior; tapón de ventilación con círculo concéntrico de tipo Costar™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad (imperial) 20,2 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 600 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para una fijación celular óptima
Incluye Números de lote para facilitar la trazabilidad
Estilo de cuello En ángulo
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado con cultivo de tejidos
Graduated Sí
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Ventilado
Área de cultivo 150 cm2
Volumen de trabajo (métrico) 210 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.