Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
275 mL
600 mL
720 ml
750 mL
1000 mL
Tipo de tapón:
Estilo fenólico
Fenólico
Tapón Sello
Ventilación
Ventilado
Estilo de cuello:
Angular
En ángulo
Inclinado
Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
- Apilable, poliestireno
- El tratamiento de superficie para cultivo celular favorece la fijación y la proliferación celular
- Probado para esterilidad, toxicidad, fijación celular y favorecimiento del crecimiento
- Las superficies ópticamente transparentes proporcionan una visualización microscópica sin distorsión
- Número de lote impreso para ayudar en la trazabilidad del producto
- Estériles y apirógenos
Tipos de tapón
- Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
- Tapones de sellado para cultivos herméticos
- Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
- Faldón antivuelco
- Graduaciones moldeadas
- Áreas de marcación mate en ambos lados
- Barra de soporte en la parte superior
- Cuello rediseñado en matraz de 75 cm2 para ayudar al vertido de medios y altura de 3,6 cm (1,4 pulgadas) para una altura de apilamiento inferior; tapón de ventilación con círculo concéntrico de tipo Costar™
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una fijación celular óptima |
| Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
| Estilo de cuello | Angular |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Tratado con cultivo de tejidos |
| Mostrar más |