Learn More
Corning™ Levantador de células
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diseñado con un borde biselado amplio para placas de cultivo de células. Los levantadores de células Corning™ son herramientas ideales para la recogida de células madre y colonias, que mantienen una alta viabilidad.
Brand:  Corning™ 3008
217.92 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Product Code. 10508292
  • 295.16€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Útil para la recogida manual de células
  • El diseño de la hoja minimiza el daño celular y garantiza un contacto uniforme con la superficie de crecimiento.
  • El levantador de células es útil para recoger células (especialmente células madre) en placas.
  • Raspadores de células diseñados para su uso en matraces
  • Envasado individualmente
  • Estéril
  • Apirógenas
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Specifications
    Estéril
    7 in
    18 cm
    Biselado amplio
    Placas de cultivo celular
    0,74 in
    1,9 cm
    Levantador de células
    Product Suggestions
    Product Suggestions
    Videos
    SDS
    Documents
    Documents
    Product Information
    Certificates
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote32724013 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/04/2025 Catalog Number3008
    Número de lote22024032 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha08/04/2025 Catalog Number3008
    Número de lote18324019 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha28/01/2025 Catalog Number3008
    Número de lote09524057 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha27/11/2024 Catalog Number3008
    Número de lote03724099 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha26/10/2024 Catalog Number3008
    Special Offers
    Special Offers
    • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
      Oferta Corning Lab Products
      Promo Code24073
      Expires2025-04-25
    • Multiple Manufacturers
      Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
      Promo Code: 24155
      Expires2025-04-30
      Hot Deal
      *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
      Términos y Condiciones See Full Promo Details
    • Multiple Manufacturers
      Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicos
      Promo Code: 25081
      Expires2025-12-31
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Corning™ Levantador de células > 1,9 cm
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.