Learn More
Corning™ Raspadores de células
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-48582 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
25 cm
39 cm
Longitud de la hoja (métrico):
1,8 cm
3 cm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Longitud de la hoja (métrico) unitSize
10702192 25 cm 1,8 cm 100 PCS
10370881 39 cm 3 cm paquete de 100
2 options
Código de producto. 10702192
Marca: Corning™ 3010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La hoja de cuchilla basculante angulada minimiza el daño celular y garantiza un contacto uniforme con la zona de crecimiento. Los raspadores de células Corning™ son ideales para la recolección de células.
  • El mango largo permite un fácil acceso a los frascos para cultivo celular y los frascos con forma cilíndrica 
  • Diseñado para su uso en matraces de 75, 25 y 225 cm
  • Estériles; certificados como apirógenos
  • Envasadas individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Recolección de células
Longitud de la hoja (imperial) 0,7 in
Longitud de la hoja (métrico) 1,8 cm
Longitud del mango (imperial) 10 in
Longitud del mango (métrico) 25 cm
Tipo de producto Raspador de células
Incluye Hoja con mango
Esterilidad Estéril