Learn More
Corning™ Tamices celulares estériles
Aíslan rápidamente células primarias con el fin de obtener una suspensión de células simples uniforme a partir de tejidos. Los filtros celulares estériles Corning™ son ideales para la preparación de muestras de citometría de flujo y se utilizan con células madre y células primarias.
103.98€ - 108.14€
Especificaciones
Material de malla | Nailon |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (equipo) | Encaja en todas las marcas principales de tubos cónicos de 50 ml |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de malla | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de malla | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15360801
![]() |
Corning™
431750 |
Azul | Tamaño de malla: 40 μm |
103.98€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15370801
![]() |
Corning™
431751 |
Blanca | Tamaño de malla: 70 μm |
103.98€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15380801
![]() |
Corning™
431752 |
Amarillo | Tamaño de malla: 100 μm |
108.14€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Malla de nailon resistente en tres tamaños de poro (40, 70 o 100 μm) para gran variedad de aplicaciones
- Encajan en todas las marcas principales de tubos cónicos de 50 ml
- El dispositivo no citotóxico cuenta con bastidores de polipropileno codificados por colores
- Zona de agarre para la manipulación con pinzas
- Esterilización mediante irradiación gamma
- Se utilizan para la filtración previa de soluciones que contienen partículas >40 μm y para la limpieza de suspensiones celulares antes del subcultivo, el recuento y el análisis o la congelación
- Envasados individualmente en bolsas de apertura fácil
Para la preparación de:
- Suspensiones de células simples de células sanguíneas
- Muestras para cultivos de células primarias e inmunógenos
- Células primarias de tejido
Especificaciones
Nailon | |
Polipropileno | |
Estéril | |
Encaja en todas las marcas principales de tubos cónicos de 50 ml |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Tamices celulares estériles