Learn More
Corning™ Adhesivo tisular y celular Cell-Tak
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-90828 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10317081
Marca: Corning™ 354240
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Fije células o secciones de tejido a numerosos tipos de superficie, incluidos materiales de plástico, vidrio, metal, polímero de FEP y biológicos. El adhesivo de tejidos y celular Cell-Tak Corning™ es una solución de proteína especialmente formulada y extraída del mejillón Mytilus edulis.
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Estable durante al menos tres meses de 2 a 8 °C. No lo congele.
Descripción Peso molecular: De 110 a 114 kd
Concentración De 1 a 5 µg/cm2 de superficie de crecimiento, en función del tipo de célula
Formulario Líquido
Tipo de producto Adhesivo celular y tisular
Formulación Como líquido en ácido acético al 5 %
Cantidad 1 mg
Fuente Proteínas polifenólicas secretadas por Mytilus edulis
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse obraz,rokeinizpostavljenoko concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid