Learn More
Corning™ Placas de cultivo de superficie CellBIND™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10757804 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
Área de cultivo:
21 cm2
55 cm2
8 cm2
Altura (métrico):
10 mm
15 mm
20 mm
missing translation for 'unitSize'
210 PCS
40 PCS
paquete de 126
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10757804
missing translation for 'mfr': Corning™ 3294
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para una visibilidad óptima. Las ™ placas de cultivo de superficie Corning CellBIND™ se han tratado para proporcionar una fijación celular óptima que ayuda a las células a adaptarse a un suero reducido o a medios sin suero.
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas de superficie de fijación ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • Hay disponibles 10 placas/bolsa para placas de 100 mm (ref. 430293)
  • Las placas cuadradas de 245 mm ofrecen una superficie de crecimiento de 500 cm2
  • Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
  • Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
  • Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
  • Estéril
  • Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431110; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 2,7 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 8 cm2
Desechables
Material Poliestireno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie CellBIND
Tipo Cultivo Celular Placa Petri
Incluye Tapa
N.º por caja 210/Cajas de cartón
N.° por paquete 10/Pq.
Altura (métrico) 10 mm
Diámetro (métrico) 35 mm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.