Learn More
Corning™ Microplacas de superficie CellBIND™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-3018100 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Área de cultivo:
0,95 cm2
1,9 cm2 1,9 cm cuadrados
3.8 cm2
9,5 cm2
Capacidad (métrico):
0,28 mL (pocillo)
0,57 mL (pocillo)
2,9 mL (Pozo)
6,9 mL
Volumen de trabajo (métrico):
0,19 a 0,28 mL
0,38 a 0,57 mL
0,76 a 1,14 mL
1,9 a 2,9 mL
Número de pocillos:
6
12
24
48
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. 10739864
Marca: Corning™ 3336
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tratadas con CellBIND™ para ayudar a las células a adaptarse a medios de suero reducido o sin suero y mejorar la fijación celular para aumentar el crecimiento celular y el rendimiento. Las microplacas de superficie Corning™ CellBIND™ se han fabricado con poliestireno transparente para una visibilidad óptima y están disponibles en diversos formatos de pocillos.
Tratadas con CellBIND™ para ayudar a las células a adaptarse a medios de suero reducido o sin suero y mejorar la fijación celular para aumentar el crecimiento celular y el rendimiento. Las microplacas de superficie Corning™ CellBIND™ se han fabricado con poliestireno transparente para una visibilidad óptima y están disponibles en diversos formatos de pocillos.
  • Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos, fondo plano
  • Con tratamiento para una fijación celular óptima (salvo que se indique lo contrario)
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas con superficie de adherencia ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unida covalentemente que minimiza la fijación celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • La superficie de osteoensayo Corning es un recubrimiento cristalino inorgánico, creando una superficie que imita el hueso in vivo, para cultivo celular óseo in vitro y ensayos.
  • Estéril
  • Apirógenas
Certifications
Certificados como apirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Capacidad (métrico) 6,9 mL
Área de cultivo 3.8 cm2
Material Poliestireno
Forma Redonda
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie CellBIND
Tipo Placa de cultivo
Volumen de trabajo (métrico) 0,76 a 1,14 mL
Número de pocillos 12
N.º por caja 50/Cajas de cartón
N.° por paquete 5/Paq.