Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular de superficie CellBIND™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
210 mL
250 mL
370 mL
Estilo de cuello:
Angular
En ángulo
N.º por caja:
200/cs.
25/cs.
50/cs.
84/cs.
Tamaño de la unidad:
200 PCS
25 PCS
50 PCS
84 PCS
Descripción
- Área de crecimiento disponible de 25 a 225 cm2
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Tratado con un tratamiento de superficies Corning™ CellBIND™ para una fijación celular mejorada
- Impreso con números de lote para facilitar la trazabilidad
- integridad 100 % probada
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No |
| Capacidad (imperial) | 12,6 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 370 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una fijación celular óptima |
| Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
| Estilo de cuello | Angular |
| N.º por caja | 25/cs. |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.