Learn More
Corning™ Revestimiento de depósitos 3D de 50 l
Este revestimiento de depósitos con refuerzo de 50 l elimina la contaminación cruzada y la necesidad de limpiar y validar los depósitos
Marca: Corning™ 91-300-15
Detalles adicionales : Peso : 0.19230kg
Descripción
Este revestimiento del depósito de 50 l está diseñado para eliminar la contaminación cruzada y la necesidad de limpiar y validar los depósitos, además de prolongar la vida útil del depósito reutilizable. Cada bolsa está irradiada y envasada individualmente para garantizar la esterilidad. Ideal para aplicaciones biofarmacéuticas. La gamaCorning’s de revestimientos de tanques irradiados está diseñada para adaptarse a tanques cilíndricos. Los revestimientos del depósito se fabrican con polietileno de baja densidad (ULDPE) y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Características y ventajas
Los certificados de medios Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Especificaciones
50.000 mL | |
0,0132 gal | |
Revestimiento de depósitos con refuerzo 3D |
LDPE | |
Ideal para aplicaciones biofarmacéuticas |