Learn More
Corning™ Cell Culture Buffers: Dulbecco's Phosphate-Buffered Salt Solution 10X
With low endotoxin content
218.21€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2° a 30 °C |
---|---|
Concentración | 10 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco |
Cantidad | 6 x 500 mL |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15333571
|
Corning™
20-030-CV |
Líquido | 6 x 500 mL | Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco |
218.21€
paquete de 6 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) is a buffer solution which can be used to maintain cell culture media in the physiological pH range of 7.0 to 7.6. It can serve as an irrigating, transporting or diluting fluid while maintaining cell tonicity and viability for a limited period of time.Especificaciones
De 2° a 30 °C | |
Líquido | |
6 x 500 mL |
10 X | |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco |