Learn More
Corning™ Clorhidrato de ciprofloxacina
BIOPHARMA
Código de producto. 15393771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15393771 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15393771
Marca: Corning™ 61277RG
Envasados en frascos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Clorhidrato de ciprofloxacina
Formato Frasco de plástico
Cantidad 5 g