Learn More
Corning™ Bolsas de recogida cellgro™
Bolsas de recogida con tres puertos para aplicaciones biofarmacéuticas
Marca: Corning™ 91-200-82
Detalles adicionales : Peso : 0.33770kg
Description
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Spécification
100 L | |
Tubos flexibles termosellables | |
1 unidad | |
Tubos flexibles con sellado térmico y resistentes a productos químicos de 152,4 x 1,27 x 1,91 cm (60 x 0,5 x 0,75 pulg., L x DI x DE) y 101,6 x 0,30 x 0,64 cm (40 x 0,12 x 0,25 pulg., L x DI x DE), luer hembra con conector dentado de 3,81 mm (0,15 pulg.), válvula reemplazable, tapón Luer hembra sin respiradero con tapón MPX hembra y conector MPX macho con 12,7 mm (0,5 pulg.) |
Aplicaciones biofarmacéuticas | |
ULDPE | |
1/paq. | |
Unidad |