Learn More
Corning™ Bolsas de recogida
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Descripción de la película:
EVA
ULDPE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,5 L |
| Estilo de los tubos | Tubos flexibles termosellables |
| Descripción de la película | EVA |
| N.º por caja | 1 unidad |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Detalle del puerto | Conector MPC macho con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.), conector MPC hembra, conector MPC hembra con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.), tapón MPC macho, punto de inyección separable |
| Cantidad | Unidad |