Learn More
Corning™ Bolsas de recogida cellgro™
Bolsas de recogida con tres puertos para aplicaciones biofarmacéuticas
Marca: Corning™ 91-200-42
Detalles adicionales : Peso : 0.05550kg
Descripción
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Especificaciones
1 L | |
EVA | |
1/paq. | |
Unidad |
Tubos flexibles termosellables | |
1 unidad | |
Conector MPC macho con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.), conector MPC hembra, conector MPC hembra con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.), tapón MPC macho, punto de inyección separable |