Learn More
Corning™ DMSO (dimetilsulfóxido)
Click to view available options
Cantidad:
1 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ML
Descripción
Cellgro incorpora muchos principios desarrollados por la industria farmacéutica, incluidos el uso de agua de calidad WFI, el análisis de materias primas, la monitorización durante el proceso y las pruebas de productos acabados.
- Cantidad: 250mL
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | DMSO (dimetilsulfóxido) |
| Cantidad | 1 x 250 mL |
| Formato | Frasco de plástico |
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |